Print…
1H-Indazole-6-carboxylic acid 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
430120010 430120050
ACRO430120010EA 61.7 EUR
ACRO430120010 ACRO430120050
1H-Indazole-6-carboxylic acid 97%
1H-Indazole-6-carboxylic acid
Fórmula: C₈H₆N₂O₂
Ponto de Fusão: 297…300 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06804571
Número CAS: 704-91-6
Encomendar
Appearance White to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
Titration with HClO4 ≥95.0 %