Print…
3-Amino-4-methylpyridine 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
429860050 429860250
ACRO429860050EA 40.8 EUR
ACRO429860050 ACRO429860250
3-Amino-4-methylpyridine 97%
3-Amino-4-methylpyridine
Fórmula: C₆H₈N₂
Ponto de Fusão: 105…107 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00128871
Número CAS: 3430-27-1
ADR: 6.1,III
Encomendar
Appearance Brown Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 100 to 108 °C
HPLC ≥96.0 %
Uniformity coefficient ≤2.00
Moisture holding capacity 60 to 70 % (H)
Total volume capacity ≥2.60 eq/l (H)