Print…
2-Chloro-5-fluoropyrimidine 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
429810010 429812500
ACRO429810010EA 143 EUR
ACRO429810010 ACRO429812500
2-Chloro-5-fluoropyrimidine 98%
2-Chloro-5-fluoropyrimidine
Fórmula: C₄H₂ClFN₂
Ponto de ebulição: 149…162 °C (1013hPa)
Ponto de Inflamação: 65 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03788197
Número CAS: 62802-42-0
UN: 1760
ADR: 8,III
Encomendar
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
Arsenic (As) ≤3 ppm
Lead (Pb) ≤4 ppm
Loss on ignition ≤32.5 %