Print…
2-Bromo-5-thiazolecarboxylic acid 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
429760010 429760050
ACRO429760010EA 65.6 EUR
ACRO429760010 ACRO429760050
2-Bromo-5-thiazolecarboxylic acid 97%
2-Bromo-5-thiazolecarboxylic acid
Fórmula: C₄H₂BrNO₂S
Ponto de Fusão: 174,5…175.5 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04115730
Número CAS: 54045-76-0
Encomendar
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 173 to 177 °C
HPLC ≥96.0 %