Print…
2',6'-Dichloroacetophenone 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-(2,6-Dichlorophenyl)ethanone
429740010 429740050
ACRO429740010EA 52.1 EUR
ACRO429740010 ACRO429740050
2',6'-Dichloroacetophenone 97%
2',6'-Dichloroacetophenone
Fórmula: C₈H₆Cl₂O
Ponto de Fusão: 41…42 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00016339
Número CAS: 2040-05-3
Encomendar
Appearance Colorless Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 40 to 43 °C
GC ≥96.0 %