Print…
2-Chloropyrimidine-5-sulphonyl chloride 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 5-Pyrimidinesulphonyl chloride, 2-chloro-
429630010 429630050
ACRO429630010EA 148 EUR
ACRO429630010 ACRO429630050
2-Chloropyrimidine-5-sulphonyl chloride 97%
2-Chloropyrimidine-5-sulphonyl chloride
Fórmula: C₄H₂Cl₂N₂O₂S
Peso Molecular: 213.04 g/mol
Ponto de Fusão: 64…67 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD06657208
Número CAS: 98026-88-1
UN: 3261
ADR: 8 III
Encomendar
Appearance White to yellow to light orange Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 64 to 68 °C
GC ≥96.0 %