Print…
2-Amino-5-thiazolecarboxylic acid 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Aminothiazole-5-carboxylic acid
429570010 429570050
ACRO429570010EA 119 EUR
ACRO429570010 ACRO429570050
2-Amino-5-thiazolecarboxylic acid 95%
2-Amino-5-thiazolecarboxylic acid
Fórmula: C₄H₄N₂O₂S
Peso Molecular: 144.1500 g/mol
Ponto de Fusão: 182…184 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06203554
Número CAS: 40283-46-3
Encomendar
Appearance Off-white to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %
Color scale ≤10 APHA
Non-volatile matter ≤0.001 %