Print…
1H-Indazole-5-carboxylic acid 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
429560010 429560050
ACRO429560010EA 74.5 EUR
ACRO429560010 ACRO429560050
1H-Indazole-5-carboxylic acid 97%
1H-Indazole-5-carboxylic acid
Fórmula: C₈H₆N₂O₂
Ponto de Fusão: 321…324 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06804570
Número CAS: 61700-61-6
Encomendar
Appearance White to brown Crystalline powder or powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %