Print…
2-Chlorothiazole-4-carboxylic acid 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
429550010 429550050
ACRO429550010EA 51.5 EUR
ACRO429550010 ACRO429550050
2-Chlorothiazole-4-carboxylic acid 97%
2-Chlorothiazole-4-carboxylic acid
Fórmula: C₄H₂ClNO₂S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09870033
Número CAS: 5198-87-8
Encomendar
Appearance White to yellow to orange Powder or crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %