Print…
1H-Benzimidazole-4-carboxylic acid 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
429510010 429510050
ACRO429510010EA 265 EUR
ACRO429510010 ACRO429510050
1H-Benzimidazole-4-carboxylic acid 97%
1H-Benzimidazole-4-carboxylic acid
Fórmula: C₈H₆N₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01823426
Número CAS: 46006-36-4
UN: 3077
ADR: 9,III
Encomendar
Appearance White to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %