Print…
2-Chloropyrimidine-5-carboxylic acid 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
429470010 429470050
ACRO429470010EA 166 EUR
ACRO429470010 ACRO429470050
2-Chloropyrimidine-5-carboxylic acid 97%
2-Chloropyrimidine-5-carboxylic acid
Fórmula: C₅H₃ClN₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06739036
Número CAS: 374068-01-6
Encomendar
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %