Print…
4-Bromothiazole 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
429450010 429450050
ACRO429450010EA 53.2 EUR
ACRO429450010 ACRO429450050
4-Bromothiazole 97%
4-Bromothiazole
Fórmula: C₃H₂BrNS
Ponto de Inflamação: 102 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD06657592
Número CAS: 34259-99-9
Encomendar
Appearance Clear colorless to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %