Print…
Tetrahydropyran-4-sulphonyl chloride 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
429440010 429440050
ACRO429440010EA 175 EUR
ACRO429440010 ACRO429440050
Tetrahydropyran-4-sulphonyl chloride 97%
Tetrahydropyran-4-sulphonyl chloride
Fórmula: C₅H₉ClO₃S
Ponto de Fusão: 36…40 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD07787616
Número CAS: 338453-21-7
UN: 3261
ADR: 8,II
Encomendar
Appearance Colorless to light brown Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 35 to 41 °C
GC ≥96.0 %
Residue after evaporation ≤0.0025 %
Titrable acid ≤0.0005 meq/g