Print…
4-Methyl-2-thiazolecarboxaldehyde 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
429350010 429350050
ACRO429350010EA 50.4 EUR
ACRO429350010 ACRO429350050
4-Methyl-2-thiazolecarboxaldehyde 97%
4-Methyl-2-thiazolecarboxaldehyde
Fórmula: C₅H₅NOS
Ponto de ebulição: 90…92 °C (12mbar)
Ponto de Inflamação: 67 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00022450
Número CAS: 13750-68-0
Encomendar
Appearance Clear colorless to yellow to orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
pH 5.5 to 7.5 (10 % solution)
Titration with HClO4 ≥98.5 % (On dry substance)
Sulfate (SO4) ≤0.1 %
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm