Print…
Trimethyl orthoformate, anidro 99+%, AcroSeal®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
429281000 429288000
429281000.EA 38.8 EUR
429281000. 429288000.
Trimethyl orthoformate, anidro 99+%, AcroSeal®
Trimethyl orthoformate
Fórmula: C₄H₁₀O₃
Ponto de ebulição: 101…102 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –53 °C
Densidade: 0,97 g/cm³
Ponto de Inflamação: 13 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008483
Número CAS: 149-73-5
UN: 3271
ADR: 3,II
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.005 %
GC ≥99.0 %
Residue after evaporation ≤0.005 %