Print…
Carbonato de propileno, anidro 99.5%, AcroSeal®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Propylene glycol carbonate, 4-Methyl-1,3-dioxolan-2-one, Carbonic acid propylene glycol ester
429261000 429268000
429261000.EA 28.9 EUR
429261000. 429268000.
Carbonato de propileno, anidro 99.5%, AcroSeal®
Carbonato de propileno
Fórmula: C₄H₆O₃
Peso Molecular: 102.09 g/mol
Ponto de ebulição: 240…243 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –49 °C
Densidade: 1.204 g/cm³
Ponto de Inflamação: 116 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005385
Número CAS: 108-32-7
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.005 %
GC ≥99.4 %