Print…
Anisole, extra seco 99%, AcroSeal®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Methyl phenyl ether, Methoxybenzene
429250010 429251000
429250010.EA 241 EUR
429250010. 429251000.
Anisole, extra seco 99%, AcroSeal®
Anisole
Fórmula: C₇H₈O
Peso Molecular: 108.14 g/mol
Ponto de ebulição: 154 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –37 °C
Densidade: 0.99 g/cm³
Ponto de Inflamação: 45 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008354
Número CAS: 100-66-3
UN: 2222
ADR: 3 III
Merck Index: 13,00672
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d32206d4bb9dbd12360d11d39b31237d54a8dcf8&vid=286a07a5e34a1ec55ff6339785af95d9a4326825&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.005 %
GC ≥98.5 %
Residue after evaporation ≤0.005 %
UV 1 cm cell vs HPLC-grade water
Non-volatile matter ≤0.0003 %
Free acid (CH3COOH) ≤0.0005 %