Print…
Isoquinoline-8-amine 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
429400010 429400050
ACRO429400010EA 161 EUR
ACRO429400010 ACRO429400050
Isoquinoline-8-amine 97%
Isoquinoline-8-amine
Fórmula: C₉H₈N₂
Ponto de Fusão: 168…169 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00179553
Número CAS: 23687-27-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Encomendar
Appearance Brown Crystalline powder or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 167 to 170 °C
GC ≥96.0 %
Residue after evaporation ≤0.0003 %
Conductivity ≤1 µS/cm