Print…
Tetróxido de ósmio 2,5% (w/w) em tert-butanol estabilizada, AcroSeal®
Fornecedor: Thermo Scientific
Perigo
Sinônimos: Ácido ósmico
429081000.EA 789 EUR
429081000.
Tetróxido de ósmio 2,5% (w/w) em tert-butanol estabilizada, AcroSeal®
Tetróxido de ósmio
Fórmula: O₄Os
Peso Molecular: 254,23 g/mol
Ponto de ebulição: 130 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 40 °C
Densidade: 0,811 g/cm³
Ponto de Inflamação: 4 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00011150
Número CAS: 20816-12-0
UN: 1992
ADR: 3,II
Encomendar
Appearance White to yellow Fused mass or solution
Stabilizer tert-Butyl hydroperoxide
Strength ≥2.5 wt%