Print…
3-Bromobenzilamina 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
428960010 428960050 428960250
ACRO428960010EA 27.2 EUR
ACRO428960010 ACRO428960050 ACRO428960250
3-Bromobenzilamina 95%
3-Bromobenzilamina
Fórmula: C₇H₈BrN
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01026119
Número CAS: 10269-01-9
UN: 2735
ADR: 8,III
Encomendar
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5850 to 1.5900 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %