Print…
Tetrabutylammonium hydroxide 1 M em metanol, AcroSeal®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
428951000 428958000
428951000.EA 74.6 EUR
428951000. 428958000.
Tetrabutylammonium hydroxide 1 M em metanol, AcroSeal®
Tetrabutylammonium hydroxide
Fórmula: C₁₆H₃₇NO
Peso Molecular: 259.48 g/mol
Ponto de ebulição: 65 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –98 °C
Densidade: 0.83 g/cm³
Ponto de Inflamação: 12 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009425
Número CAS: 2052-49-5
UN: 3286
ADR: 3 II
Encomendar
Appearance Clear colorless to yellow Solution
Titration with HCl 0.95 to 1.10 M