Print…
Lithium tetrahydroborate 10% (w/w) 4 M em THF, AcroSeal®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
428888000 428881000
428888000.EA 573 EUR
428888000. 428881000.
Lithium tetrahydroborate 10% (w/w) 4 M em THF, AcroSeal®
Lithium tetrahydroborate
Fórmula: H₄BLi
Ponto de ebulição: 66 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 274 - 277 °C
Densidade: 0,89 g/cm³
Ponto de Inflamação: –21 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011088
Número CAS: 16949-15-8
UN: 3399
ADR: 4.3,I
Encomendar
Appearance Hazy colorless to grey Solution
Strength 3.8 to 4.3 M