Chloromethyl phenyl sulphone 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
((Chloromethyl)sulphonyl)benzene, 1-(Chloromethylsulphonyl)benzene, Phenyl Chloromethyl Sulphone
428740050
428740250
ACRO428740050EA
96.9
EUR
ACRO428740050
ACRO428740250
Chloromethyl phenyl sulphone 99%
Chloromethyl phenyl sulphone
Fórmula:
C₇H₇ClO₂S Peso Molecular: 190.64 g/mol Ponto de Fusão: 51…53 °C Ponto de Inflamação: 113 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00007551 Número CAS: 7205-98-3 |
Appearance | White Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 50 to 54 °C |
GC | ≥98.5 % |
NMR (1H-NMR) | Consistent with structure |
Free alkali (KOH) | ≤1 % |