Print…
Tributyl borate 98%, AcroSeal®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Tri-n-butylborate
428661000 428668000
428661000.EA 31.4 EUR
428661000. 428668000.
Tributyl borate 98%, AcroSeal®
Tributyl borate
Fórmula: C₁₂H₂₇BO₃
Ponto de ebulição: 230…235 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –70 °C
Densidade: 0,853 g/cm³
Ponto de Inflamação: 93 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009434
Número CAS: 688-74-4
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4080 to 1.4100 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %