Print…
ω-Bromo-3-hydroxyacetophenone 96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
428620010 428620050
ACRO428620010EA 84.4 EUR
ACRO428620010 ACRO428620050
ω-Bromo-3-hydroxyacetophenone 96%
ω-Bromo-3-hydroxyacetophenone
Fórmula: C₈H₇BrO₂
Ponto de Fusão: 70…74 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD05664326
Número CAS: 2491-37-4
UN: 3261
ADR: 8,II
Encomendar
Appearance Brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥95 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure
Specific optical rotation -22° to -26° (20°C, 589 nm) (c=1, ethanol)