Print…
9-Bromo-9-phenylfluorene 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 9-Bromo-9-phenyl-9H-fluorene
428610010 428610050
ACRO428610010EA 41 EUR
ACRO428610010 ACRO428610050
9-Bromo-9-phenylfluorene 97%
9-Bromo-9-phenylfluorene
Fórmula: C₁₉H₁₃Br
Ponto de Fusão: 99…101 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00075522
Número CAS: 55135-66-5
UN: 3261
ADR: 8,II
Encomendar
Appearance Yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 99 to 103 °C
HPLC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure