Print…
Cyclopropylboronic acid pinacol ester 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Cyclopropyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
428590010 428590050
428590010.EA 48.7 EUR
428590010. 428590050.
Cyclopropylboronic acid pinacol ester 95%
Cyclopropylboronic acid pinacol ester
Fórmula: C₉H₁₇BO₂
Ponto de ebulição: 146 °C (760 mmHg)
Densidade: 0,922 g/cm³
Ponto de Inflamação: 40 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD05663847
Número CAS: 126689-01-8
UN: 3272
ADR: 3,III
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure