Print…
Methyl cis-11-eicosenoate 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
428530010 428530050
ACRO428530010EA 298 EUR
ACRO428530010 ACRO428530050
Methyl cis-11-eicosenoate 99%
Methyl cis-11-eicosenoate
Fórmula: C₂₁H₄₀O₂
Ponto de Fusão: –15 °C
Ponto de Inflamação: >113 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00010458
Número CAS: 2390-09-2
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure