Print…
Tris(trimethylsilyl)phosphite 92%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
428520050 428520250 428521000
ACRO428520050EA 68 EUR
ACRO428520050 ACRO428520250 ACRO428521000
Tris(trimethylsilyl)phosphite 92%
Tris(trimethylsilyl)phosphite
Fórmula: C₉H₂₇O₃PSi₃
Ponto de ebulição: 78…81 °C (8,3 mmHg)
Densidade: 0,893 g/cm³
Ponto de Inflamação: 66 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00015588
Número CAS: 1795-31-9
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4080 to 1.4110 (20°C, 589 nm)
GC ≥90 %