Print…
Methyl-1-hydroxy-2-naphthoate
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
428470010 428470050
ACRO428470010EA 39.9 EUR
ACRO428470010 ACRO428470050
Methyl-1-hydroxy-2-naphthoate
Methyl-1-hydroxy-2-naphthoate
Fórmula: C₁₂H₁₀O₃
Ponto de Fusão: 76…80 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00043823
Número CAS: 948-03-8
Encomendar
Appearance White to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 74 to 80 °C
GC ≥97.5 %