Print…
Methyl tricosanoate 99+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Tricosanoic acid methyl ester
428450010 428450050
ACRO428450010EA 453 EUR
ACRO428450010 ACRO428450050
Methyl tricosanoate 99+%
Methyl tricosanoate
Fórmula: C₂₄H₄₈O₂
Peso Molecular: 368.64 g/mol
Ponto de Fusão: 53 °C
Ponto de Inflamação: >113 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00009349
Número CAS: 2433-97-8
Encomendar
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 53 to 56 °C
GC ≥99.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure