Print…
Dipropyleneglycol monomethyl ether (mixture of isomers) 99%, puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
428200010 428200050
ACRO428200010EA 52.2 EUR
ACRO428200010 ACRO428200050
Dipropyleneglycol monomethyl ether (mixture of isomers) 99%, puro
Dipropyleneglycol monomethyl ether (mixture of isomers)
Fórmula: C₇H₁₆O₃
Ponto de ebulição: 180 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –80 °C
Densidade: 0,95 g/cm³
Ponto de Inflamação: 75 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00059604
Número CAS: 34590-94-8
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 % sum of isomers
Elemental Analysis ≥98.5 %