Print…
Aluminium acetate basic 90%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
428190010 428192500
ACRO428190010EA 151 EUR
ACRO428190010 ACRO428192500
Aluminium acetate basic 90%
Aluminium acetate basic
Fórmula: C₄H₇AlO₅
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008688
Número CAS: 142-03-0
Encomendar
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Aluminium (Al) 15.0 to 18.3 % (ICP)