Print…
(S)-(-)-Menthyltoluene-4-sulphinate 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: (1R,2S,5R)-(-)-Menthyl (S)-p-toluenesulphinate, (S)-((1R,2S,5R)-2-isopropyl-5-methylcyclohexyl) 4-methylbenzenesulphinate
428110010 428110100
ACRO428110010EA 30.8 EUR
ACRO428110010 ACRO428110100
(S)-(-)-Menthyltoluene-4-sulphinate 98%
(S)-(-)-Menthyltoluene-4-sulphinate
Fórmula: C₁₇H₂₆O₂S
Peso Molecular: 294.4521 g/mol
Ponto de Fusão: 102…104 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00010192
Número CAS: 1517-82-4
Encomendar
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 100 to 107 °C
HPLC ≥97.5 %
Specific optical rotation -190° to -204° (20 °C, 589 nm) (c=2,acetone)