Print…
3-(Benzyldimethylammonio)propanesulphonate 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
428070050 428070250
ACRO428070050EA 102 EUR
ACRO428070050 ACRO428070250
3-(Benzyldimethylammonio)propanesulphonate 95%
3-(Benzyldimethylammonio)propanesulphonate
Fórmula: C₁₂H₁₉NO₃S
Ponto de Fusão: 245…250 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00225018
Número CAS: 81239-45-4
Encomendar
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
NMR ≥95 %