Print…
N-Succinimidyl Bromoacetate 90%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
427780010 427780050 427782500
ACRO427780010EA 814 EUR
ACRO427780010 ACRO427780050 ACRO427782500
N-Succinimidyl Bromoacetate 90%
N-Succinimidyl Bromoacetate
Fórmula: C₆H₆BrNO₄
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00058571
Número CAS: 42014-51-7
Encomendar
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Elemental Analysis ≥88 %