Print…
N-Tetradecyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propanesulphonate (sulphobetaine-14, SB-14) 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-(N,N-Dimethylmyristylammonio)propanesulphonate, Tetradecyldimethyl(3-sulphopropyl)ammonium Hydroxide Inner Salt
427740050 427740250
ACRO427740050EA 17.8 EUR
ACRO427740050 ACRO427740250
N-Tetradecyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propanesulphonate (sulphobetaine-14, SB-14) 97%
N-Tetradecyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propanesulphonate (sulphobetaine-14, SB-14)
Fórmula: C₁₉H₄₁NO₃S
Ponto de Fusão: 246…248 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00036910
Número CAS: 14933-09-6
Encomendar
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Elemental Analysis 3.72 to 3.99 % N