Print…
Diphenyl-2-pyridylphosphine 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
427660010 427660050
ACRO427660010EA 35.6 EUR
ACRO427660010 ACRO427660050
Diphenyl-2-pyridylphosphine 97%
Diphenyl-2-pyridylphosphine
Fórmula: C₁₇H₁₄NP
Ponto de Fusão: 82…84 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00192108
Número CAS: 37943-90-1
Encomendar
Appearance White to yellow to orange Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 81 to 86 °C
Elemental Analysis 5.1 to 5.6 % N