Print…
Ethyl trans-β-methylcinnamate 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
428000010 428000050
ACRO428000010EA 47.2 EUR
ACRO428000010 ACRO428000050
Ethyl trans-β-methylcinnamate 97%
Ethyl trans-β-methylcinnamate
Fórmula: C₁₂H₁₄O₂
Ponto de ebulição: 142…144 °C (20hPa)
Densidade: 1,042 g/cm³
Ponto de Inflamação: >113 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00053762
Número CAS: 1504-72-9
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
HPLC ≥94 %