Print…
Indole-2-carbaldehyd 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Indole-2-carboxaldehyde, 1H-Indole-2-carbaldehyde
427510010 427510050
ACRO427510010EA 109 EUR
ACRO427510010 ACRO427510050
Indole-2-carbaldehyd 97%
Indole-2-carbaldehyd
Fórmula: C₉H₇NO
Peso Molecular: 145.16 g/mol
Ponto de Fusão: 138…142 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD03001425
Número CAS: 19005-93-7
Encomendar
Appearance White to yellow to tan Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 133 to 143 °C
GC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure