Print…
Benzyloxyacetic acid 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
427080010 427080050
ACRO427080010EA 23.8 EUR
ACRO427080010 ACRO427080050
Benzyloxyacetic acid 95%
Benzyloxyacetic acid
Fórmula: C₉H₁₀O₃
Ponto de ebulição: 137…139 °C (,6 mmHg)
Densidade: 1,162 g/cm³
Ponto de Inflamação: 113 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00274211
Número CAS: 30379-55-6
Encomendar
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure