Print…
4-Vinylphenyl acetate 96% estabilizado
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Estabilização: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ) 200-300 ppm
427000050 427000250
ACRO427000050EA 37.2 EUR
ACRO427000050 ACRO427000250
4-Vinylphenyl acetate 96% estabilizado
4-Vinylphenyl acetate
Fórmula: C₁₀H₁₀O₂
Ponto de ebulição: 260 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 7…8 °C
Densidade: 1,06 g/cm³
Ponto de Inflamação: 88 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00075734
Número CAS: 2628-16-2
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5375 to 1.5395 (20°C, 589 nm)
GC ≥95.0 %
Stabilizer 200 to 300 ppm MEHQ