Print…
Di-tert-butyl-N,N-diisopropylphosphoramidite 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Di-tert-butoxy(diisopropylamino)phosphine, Di-tert-butyl N,N-diisopropylphosphoramidite, Di-tert-butyl diisopropylphosphoramidite
426890010 426890050
ACRO426890010EA 38.8 EUR
ACRO426890010 ACRO426890050
Di-tert-butyl-N,N-diisopropylphosphoramidite 95%
Di-tert-butyl-N,N-diisopropylphosphoramidite
Fórmula: C₁₄H₃₂NO₂P
Peso Molecular: 277.39 g/mol
Ponto de ebulição: 85…90 °C (.2 mmHg)
Densidade: 0.879 g/cm³
Ponto de Inflamação: 113 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00153506
Número CAS: 137348-86-8
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4390 to 1.4410 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %