Print…
5,6-Dihydro-2H-pyran-2-one 90%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
426640010 426640050 426640250
ACRO426640010EA 63.1 EUR
ACRO426640010 ACRO426640050 ACRO426640250
5,6-Dihydro-2H-pyran-2-one 90%
5,6-Dihydro-2H-pyran-2-one
Fórmula: C₅H₆O₂
Ponto de ebulição: 103 °C (10 mmHg)
Densidade: 1,139 g/cm³
Ponto de Inflamação: 46 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00010439
Número CAS: 3393-45-1
UN: 1224
ADR: 3,III
Encomendar
Appearance Colorless to yellow to orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %