Print…
3-Chloro-4-formylpyridine 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
426550010 426550050
ACRO426550010EA 40.8 EUR
ACRO426550010 ACRO426550050
3-Chloro-4-formylpyridine 97%
3-Chloro-4-formylpyridine
Fórmula: C₆H₄ClNO
Ponto de ebulição: 225 °C
Ponto de Fusão: 67…68 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD06200712
Número CAS: 72990-37-5
Encomendar
Appearance White to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %