Print…
4-terc-Butilbenzaldeído 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-(tert-Butyl)benzaldehyde
426520010 426520500 426522500
ACRO426520010EA 672 EUR
ACRO426520010 ACRO426520500 ACRO426522500
4-terc-Butilbenzaldeído 95%
4-terc-Butilbenzaldeído
Fórmula: C₁₁H₁₄O
Ponto de ebulição: 249 °C (760 mmHg)
Densidade: 0,97 g/cm³
Ponto de Inflamação: 101 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00035742
Número CAS: 939-97-9
UN: 3082
ADR: 9,III
Encomendar
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5270 to 1.5290 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %