Print…
2,2-Dimethylcyclohexanone
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
426500010 426500050
ACRO426500010EA 240 EUR
ACRO426500010 ACRO426500050
2,2-Dimethylcyclohexanone
2,2-Dimethylcyclohexanone
Fórmula: C₈H₁₄O
Ponto de ebulição: 169…170 °C (,8 mmHg)
Ponto de Fusão: –20 °C
Densidade: 0,912 g/cm³
Ponto de Inflamação: 50 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00134382
Número CAS: 1193-47-1
UN: 1224
ADR: 3,III
Encomendar
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4470 to 1.4490 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %