Print…
2-Indancarboxylic acid 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
426360010 426360050
ACRO426360010EA 117 EUR
ACRO426360010 ACRO426360050
2-Indancarboxylic acid 98%
2-Indancarboxylic acid
Fórmula: C₁₀H₁₀O₂
Ponto de Fusão: 128…132 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00085095
Número CAS: 25177-85-9
Encomendar
Appearance White to cream to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 128 to 132 °C
HPLC ≥97.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure
Sulfated ash ≤0.1 %
Chloride (Cl) ≤100 ppm
Sulfate (SO4) ≤200 ppm