Print…
Isoindoline 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
426280010 426280050
ACRO426280010EA 82.8 EUR
ACRO426280010 ACRO426280050
Isoindoline 97%
Isoindoline
Fórmula: C₈H₉N
Ponto de ebulição: 221 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 17 °C
Densidade: 1,05 g/cm³
Ponto de Inflamação: 94 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00605324
Número CAS: 496-12-8
Encomendar
Appearance Clear colorless to yellow to pink to orange-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5670 to 1.5710 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %