Print…
1-Propynylmagnesium bromide 0.5 M em THF, AcroSeal®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: PROPYNYLMAGNESIUM BROMIDE, Bromo(1-propyn-1-yl)magnesium, Magnesium, bromo-1-propyn-1-yl-
426071000 426078000
426071000.EA 130 EUR
426071000. 426078000.
1-Propynylmagnesium bromide 0.5 M em THF, AcroSeal®
1-Propynylmagnesium bromide
Fórmula: C₃H₃BrMg
Peso Molecular: 143.27 g/mol
Ponto de ebulição: 65…67 °C (760 mmHg)
Densidade: 0.94 g/cm³
Ponto de Inflamação: –1 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00216588
Número CAS: 16466-97-0
UN: 3399
ADR: 4.3 I
Encomendar
Appearance Clear colorless to yellow Solution (May develop some turbidity or precipitate)
Titration Grignard 0.45 to 0.65 M
Refractive index 1.5270 to 1.5310 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %